Principaux documents
S738506
4-BROMO-2-CHLORO-5-METHYLPHENYL N-(2,4-XYLYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15BrClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.66
Numéro MDL:
Autres remarques