Principaux documents
S738433
1-(5-CHLORO-2-METHOXYPHENYL)-3-(3,4-DICHLOROBENZOYL)-2-THIOUREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11Cl3N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
389.69
Numéro MDL:
Autres remarques