Principaux documents
S737194
1-(4-(2-HYDROXYETHYL)PHENYL)-3-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15F3N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.305
Numéro MDL:
Autres remarques