Principaux documents
S729957
4-ACETYLPHENYL N-(3-(METHYLTHIO)PHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.367
Numéro MDL:
Autres remarques