Principaux documents
S728853
3-(2-ETHOXYANILINO)-5-MERCAPTO-4H-1,2,4-TRIAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H12N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.297
Numéro MDL:
Autres remarques