Principaux documents
S724815
4-ALLYL-2-METHOXYPHENYL N-(4-CHLOROPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.775
Numéro MDL:
Autres remarques