Principaux documents
S720569
CIS-N-(4-(ETHOXYCARBONYL)PHENYL)HEXAHYDROPHTHALAMIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H21NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.361
Numéro MDL:
Autres remarques