Key Documents
S719870
3-(N-(3-CHLORO-4-METHYLPHENYL)CARBAMOYL)-1,4,5,6,7,7-HEXA-CL-5-NORBORNENE-2-CO2H
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H10Cl7NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
512.434
Numéro MDL:
Autres remarques