Principaux documents
S707643
1-(2-ETHYL-6-METHYLPHENYL)-3-(3-MORPHOLINOPROPYL)UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H27N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.424
Numéro MDL:
Autres remarques