Principaux documents
S706876
4-ALLYL-2-METHOXYPHENYL CINNAMATE
AldrichCPR
50MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C19H18O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.354
Numéro MDL:
110,00 €