Principaux documents
S702544
N-ISOPROPYLPHTHALIMIDE
AldrichCPR
50MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.216
Numéro MDL:
110,00 €