Principaux documents
S696218
3-METHYL-4-NITROPHENYL N-(4-(METHYLTHIO)PHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H14N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.354
Numéro MDL:
29,20 €