Principaux documents
S693332
4-(3-CHLOROPHENYL)-1-(3,4-DICHLOROPHENYLUREIDOACETYL)SEMICARBAZIDE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H14Cl3N5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.681
Numéro MDL:
29,20 €