Principaux documents
S691194
1-BENZOYL-4-(4-CHLORO-2-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)SEMICARBAZIDE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H11ClF3N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.722
Numéro MDL:
29,20 €