Key Documents
S690279
4-BROMO-3,5-DIMETHYLPHENYL N-(2-METHYL-5-NITROPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15BrN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.213
Numéro MDL:
Autres remarques