Principaux documents
S688525
4-BROMO-3,5-DIMETHYLPHENYL N-(4-CHLORO-2-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H12BrClF3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
422.632
Numéro MDL:
Autres remarques