Principaux documents
S687154
N-(3,3-DIMETHYLUREIDO)-N'-(4-ETHOXYPHENYL)OXAMIDE
AldrichCPR
S687154-100MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S687154-100MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H18N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.313
Numéro MDL:
29,20 €