Principaux documents
S684473
HEXAMETHYLENETETRAMINE MANDELATE
AldrichCPR
S684473-100MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S684473-100MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H20N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.34
Numéro MDL:
29,20 €