Principaux documents
S684325
4-CHLORO-N-(2-METHYL-4-NITROPHENYL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H11ClN2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.761
Numéro MDL:
Autres remarques