Principaux documents
S683302
N,N-DIMETHYL-N'-(FLUOREN-9-YL)ETHYLENEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H22Cl2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.284
Numéro MDL:
Autres remarques