Principaux documents
S682721
TERT-BUTYL 9-FLUORENYL KETONE
AldrichCPR
S682721-250MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S682721-250MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C18H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.344
Numéro MDL:
29,20 €