Principaux documents
S676977
2-CHLORO-4,6-DIBROMOPHENOL
AldrichCPR
S676977-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S676977-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H3Br2ClO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.351
Numéro MDL:
158,00 €