Principaux documents
S674982
1-(5-CHLORO-2-METHYLPHENYL)-3-(5-METHYL-2-(4-METHYLPHENYLAZO)PHENYL)UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H21ClN4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.892
Numéro MDL:
Autres remarques