Principaux documents
S671487
4,7-Dichloroquinazoline
AldrichCPR
S671487-50MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S671487-50MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H4Cl2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.04
Numéro MDL:
110,00 €