Principaux documents
S671355
DIMETHYL 2-(N-(2,4,5,7-TETRANITROFLUOREN-9-YLIDENE)AMINOXY)SUCCINATE
AldrichCPR
S671355-250MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S671355-250MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C19H13N5O13
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
519.341
Numéro MDL:
29,20 €