Principaux documents
S668982
2-(2-HYDROXYPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.166
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.