Principaux documents
S656917
4-(2-(6-METHOXY-2-NAPHTHYL)THIOACETYL)MORPHOLINE
AldrichCPR
S656917-250MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S656917-250MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H19NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.41
Numéro MDL:
110,00 €