Principaux documents
S654957
N-ISOPROPYL-1,5-DIMETHYLHEXYLAMINE
AldrichCPR
S654957-100MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S654957-100MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H25N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.329
Numéro MDL:
158,00 €