Principaux documents
S65324
2,2,4-TRIMETHYL-4-PHENYL-6-TRITYL-1,2,3,4-TETRAHYDRO-QUINOLINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C37H35N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
493.698
Numéro MDL:
Autres remarques