Principaux documents
S650218
N,N'-BIS(2-DIETHYLAMINOETHOXYCARBONYL)-1,6-HEXAMETHYLENEDIAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H42N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.582
Numéro MDL:
Autres remarques