Principaux documents
S649236
3,5-BIS(2-PHENYLETHYL)-3,4,5,6-TETRAHYDRO-2H-1,3,5-THIADIAZINE-2-THIONE
AldrichCPR
S649236-250MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S649236-250MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C19H22N2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.529
Numéro MDL:
29,20 €