Principaux documents
S644730
1-PHENYL-3-(2-PYRIDYL)UREA
AldrichCPR
S644730-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S644730-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H11N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.241
Numéro MDL:
158,00 €