Principaux documents
S643602
N,N'-BIS(2-CHLOROBENZYLIDENE)-1,4-PHENYLENEDIAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H14Cl2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.254
Numéro MDL:
Autres remarques