Principaux documents
S640476
METHYL N-(4-METHOXYPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H11NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.193
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.