Principaux documents
S638544
2-METHOXYETHYL N-(2-CHLOROPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
S638544-250MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S638544-250MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H12ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.665
Numéro MDL:
29,20 €