Principaux documents
S638455
1,1'-HEXAMETHYLENEBIS(3-(3-PYRIDYLMETHYL)UREA)
AldrichCPR
S638455-250MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S638455-250MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C20H28N6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
384.485
Numéro MDL:
29,20 €