Principaux documents
S638102
METHYL N-(2,3-DICHLOROPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
S638102-100MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S638102-100MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H7Cl2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.056
Numéro MDL:
29,20 €