Principaux documents
S637742
4,4'-DIHYDRAZINO-2,2'-BIPHENYLDISULFONIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H14N4O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.397
Numéro MDL:
Autres remarques