Principaux documents
S636266
DIETHYL 4,4'-METHYLENEBIS(N-PHENYLCARBAMATE)
AldrichCPR
S636266-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S636266-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C19H22N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.398
Numéro MDL:
158,00 €