Principaux documents
S631582
PHENYLPROPIOLIC ACID, SODIUM SALT
AldrichCPR
S631582-250MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S631582-250MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H5NaO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.129
Numéro MDL:
110,00 €