Documents
S63100
DODECANOIC ACID 4-(1-(4-DODECANOYLOXY-PHENYL)-1-METHYL-ETHYL)-PHENYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C39H60O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
592.911
Numéro MDL:
Autres remarques