Principaux documents
S63046
N-NAPHTHALEN-2-YL-2-O-TOLYLOXY-ACETAMIDE
AldrichCPR
S63046-100MG
70,50 €
70,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S63046-100MG
70,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C19H17NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.353
Numéro MDL:
70,50 €