Principaux documents
S628573
3,4-DICHLOROPHENYL METHYL SULFONE
AldrichCPR
S628573-250MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S628573-250MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H6Cl2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.095
Numéro MDL:
110,00 €