Principaux documents
S62783
N-(2,2,2-TRICHLORO-1-ETHANESULFONYL-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H12Cl3NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.646
Numéro MDL:
Autres remarques