Principaux documents
S62724
4-FLUORO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-HYDROXY-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H7Cl3FNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.519
Numéro MDL:
Autres remarques