Principaux documents
S627151
3-BROMO-N-(2-CHLORO-5-NITROBENZYLIDENE)ANILINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H8BrClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
339.578
Numéro MDL:
Autres remarques