Principaux documents
S624543
4-(N-(2,4,6-TRINITROPHENYL)AMINO)PHENYL SULFONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H14N8O14S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
670.488
Numéro MDL:
Autres remarques