Principaux documents
S623253
1-ETHYL-4-(2-THENYLIDENEMETHYL)PYRIDINIUM IODIDE
AldrichCPR
S623253-250MG
70,50 €
70,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S623253-250MG
70,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H14INS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
343.232
Numéro MDL:
70,50 €