Key Documents
S618829
TRANS-2-BUTYLENE-1,4-BIS(TRIPHENYLPHOSPHONIUM CHLORIDE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C40H36Cl2P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
649.587
Numéro MDL:
Autres remarques