Principaux documents
S616583
1-(2-OXOPROPYL)PYRIDINIUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H10BrNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.079
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.